Läs mer
L-Cystein [fri bas], MP Biomedicals
Produktkod. 11495112 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495112 25 g 25g
11405122 100 g 100g
11415122 500 g 500g
11425122 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11495112 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219464625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00 SEK
    876.32 SEK / 25g
    Save 43.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
CAS: 52-90-4 | C3H7NO2S | 121.154 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 52-90-4
Molekylformel C3H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 121.154
InChI-nyckel XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Synonym l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
PubChem CID 5862
ChEBI CHEBI:17561
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cysteine [Free Base]
Kvantitet 25 g
Formel vikt 121.2
Kvalitet Cellkultur
Fysisk form Kristaller
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Cysteine Free Base, cell culture reagent
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: L-cysteine