Läs mer
Melford L-cystein HCl
Produktkod. 30018208
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30018208 100 g
1 options
Produktkod. 30018208 Leverantör Melford Leverantörsnummer C81020100.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
L-Cysteinhydrokloridmonohydrat är en förening som är ett derivat av aminosyran cystein och som vanligtvis används som en prekursor i syntesen av proteiner och peptider.
L-Cysteinhydrokloridmonohydrat är en förening som är ett derivat av aminosyran cystein och som vanligtvis används som en prekursor i syntesen av proteiner och peptider.
Det används ofta i cellodlingsmedia för att stödja tillväxten och livskraften hos celler. L-Cystein är en viktig komponent för syntesen av glutation, en viktig antioxidant i celler.
Det används i biotekniska processer för produktion av rekombinanta proteiner. Det kan fungera som ett reduktionsmedel, vilket underlättar korrekt veckning och stabilitet av proteiner.
Forskare kan använda denna kemikalie i olika laboratorieexperiment och studier, med tanke på dess roll i proteinsyntes och cellulära processer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cysteine HCl
CAS 4-6-7048
Molekylformel C3H7NO2S-HCl-H2O
Kvantitet 100 g