Läs mer
L-cysteinhydroklorid, 97 %, vattenfritt
Produktkod. 10871861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10871861 25 g Glasflaska 25g
10575100 100 g Glasflaska 100g
10842821 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10871861 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434850250
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 52-89-1 | C3H8ClNO2S | 157,61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52-89-1
Molekylformel C3H8ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 157.61
MDL-nummer MFCD00064553
InChI-nyckel IFQSXNOEEPCSLW-QYLAHFPANA-N
Synonym l-cysteine hydrochloride, cystein chloride, r-cysteine hydrochloride, l-cysteine.hcl, cysteine monohydrochloride, l-+-cysteine hydrochloride, l-cysteine, hydrochloride, l-cysteine monohydrochloride, cysteine hcl, l-cysteine hydrochloride anhydrous
PubChem CID 60960
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyra;hydroklorid
LEDER Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cysteine hydrochloride
Smältpunkt 175,0 °C till 181,0 °C
Färg Vitt till brunt
Elementaranalys 22,29 till 23,43 % C 8,67 till 9,11 % N
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HSCH2CH(NH2)CO2H·HCl
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,2778
Specifik rotation +7,00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol och aceton
Formel vikt 157.61
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Cysteine hydrochloride, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.