Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-cysteinhydroklorid, vattenfri, 98 %
Beschreibung
L-Cysteinhydroklorid, vattenfri används i stor utsträckning som tillsats i livsmedelsproduktion. Den används som en antioxidant för att främja jäsning och behålla smaken. Det används också i kosmetika och djurfoder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- L-cysteinhydroklorid är en icke-essentiell proteinogen aminosyra som vanligtvis används i kemiska reaktioner, till exempel deltar tiolsidokedjan i cystein ofta i enzymatiska reaktioner som en nukleofil.
Ansökan
- L-cysteinhydroklorid spelar en viktig roll som histidinammoniaklyashämmare med förmågan att störa verkan av histidinammoniaklyas.
- I kemiska reaktioner används L-cysteinhydroklorid som råmaterial för framställning av S-karboximetyl-L-cystein, L-cysteinbas och N-acetyl-L-cystein.
- Denna förening har också antioxidantaktivitet.
- Det har använts i laboratorieprotokoll för att separera dorsalrotganglieneuroner.
- Denna förening används för att studera den hämmande effekten av L-cysteinhydrokloridhydrat för att förhindra enzymatisk brunfärgning i äpplen.
Spezifikation
Specifications
| Kemiskt namn eller material | L-Cysteine hydrochloride |
| Smältpunkt | ∽180 °C (dekomposition) |
| Namnnotering | anhydra |
| pH | 0,8 till 1,2 |
| Beilstein | 3560277 |
| Merck Index | 14,2781 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. (580 g/L vid 20 °C), |
| Kvantitet | 25 g |
| Odör | Irriterande |
| Formel vikt | 157.62 |
| Show More |
Safety and Handling
- L-Cysteine hydrochloride, anhydrous
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: L-Cysteine, hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.