Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-cysteinhydroklorid, vattenfri, 98 %
Produktkod. 11342466
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342466 100 g 100g
11332466 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342466 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L06328.22
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
L-cysteinhydroklorid, CAS# 7048-04-6, även känt som L-cysteinhydrokloridmonohydrat, är ett lösligt salt av den icke-essentiella aminosyran L-cystein. Det används ofta som nukleofil i flera kemiska reaktioner. | CAS: 52-89-1 | C3H8ClNO2S | 157,61 g/mol
L-Cysteinhydroklorid, vattenfri används i stor utsträckning som tillsats i livsmedelsproduktion. Den används som en antioxidant för att främja jäsning och behålla smaken. Det används också i kosmetika och djurfoder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • L-cysteinhydroklorid är en icke-essentiell proteinogen aminosyra som vanligtvis används i kemiska reaktioner, till exempel deltar tiolsidokedjan i cystein ofta i enzymatiska reaktioner som en nukleofil.
Ansökan
  • L-cysteinhydroklorid spelar en viktig roll som histidinammoniaklyashämmare med förmågan att störa verkan av histidinammoniaklyas.
  • I kemiska reaktioner används L-cysteinhydroklorid som råmaterial för framställning av S-karboximetyl-L-cystein, L-cysteinbas och N-acetyl-L-cystein.
  • Denna förening har också antioxidantaktivitet.
  • Det har använts i laboratorieprotokoll för att separera dorsalrotganglieneuroner.
  • Denna förening används för att studera den hämmande effekten av L-cysteinhydrokloridhydrat för att förhindra enzymatisk brunfärgning i äpplen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52-89-1
Molekylformel C3H8ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 157.61
MDL-nummer MFCD00064553
InChI-nyckel IFQSXNOEEPCSLW-QYLAHFPANA-N
Synonym l-cysteine hydrochloride, cystein chloride, r-cysteine hydrochloride, l-cysteine.hcl, cysteine monohydrochloride, l-+-cysteine hydrochloride, l-cysteine, hydrochloride, l-cysteine monohydrochloride, cysteine hcl, l-cysteine hydrochloride anhydrous
PubChem CID 60960
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyra;hydroklorid
LEDER Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cysteine hydrochloride
Smältpunkt ∽180 °C (dekomposition)
Namnnotering anhydra
pH 0,8 till 1,2
Beilstein 3560277
Merck Index 14,2781
Löslighetsinformation Löslig i vatten. (580 g/L vid 20 °C),
Kvantitet 100 g
Odör Irriterande
Formel vikt 157.62
Optisk rotation +6,4° (c=5 i 5N HCl)
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Cysteine hydrochloride, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Cysteine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.