Läs mer
L-Cysteine hydrochloride hydrate, 98.5-101.0%
Produktkod. 10040840 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10040840 5 g Glasflaska 5g
10646102 100 g Plastflaska 100g
10226983 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10040840 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 111780050
Request Bulk or Custom Format
L-cysteine hydrochloride hydrate, CA S# 7048-04-6, also known as L-cysteine hydrochloride monohydrate, is a soluble salt of the non-essential amino acid, L-cysteine. It is commonly used as a nucleophile in several chemical reactions. | CAS: 345909-32-2 | C3H8ClNO2S | 157.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
•L-cysteinhydrokloridhydrat är en icke-essentiell proteinogen aminosyra som vanligtvis används i kemiska reaktioner, till exempel deltar tiolsidokedjan i cystein ofta i enzymatiska reaktioner som en nukleofil.
Ansökan
•L-cysteinhydrokloridhydrat spelar en viktig roll som histidinammoniaklyashämmare med förmågan att störa verkan av histidinammoniaklyas.
• I kemiska reaktioner används L-cysteinhydrokloridhydrat som råmaterial för framställning av S-karboximetyl-L-cystein, L-cysteinbas och N-acetyl-L-cystein.
• Denna förening har också antioxidantaktivitet.
•Det har använts i laboratorieprotokoll för att separera dorsalrotganglieneuroner.
• Denna förening används för att studera den hämmande effekten av L-cysteinhydrokloridhydrat för att förhindra enzymatisk brunfärgning i äpplen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 345909-32-2
Molekylformel C3H8ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 157.61
MDL-nummer MFCD00065606
InChI-nyckel IFQSXNOEEPCSLW-QYLAHFPANA-N
Synonym l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
PubChem CID 23462
LEDER Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cysteine hydrochloride hydrate
Smältpunkt 175°C
Ammonium 100ppm max.
Färg Vit eller färglös
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarött spektrum Authentic
Järn (Fe) 20ppm max.
Analysprocentintervall 98.5-101.0%
Förlust vid torkning 8.0% to 12.0% (24 hrs, 5mm Hg)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HCl·xH2O
Beilstein 04, 506
Specifik rotation +5.5° to +7.0° (20°C, 589nm) (c=8, 6N HCl)
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 14, 2781
Sulfaterad ask 0.1% max.
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyra;hydrat;hydroklorid
Kvantitet 5 g
Formel vikt 157.61
Procent renhet 98.5 to 101.0% (on dried substance)
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Cysteine hydrochloride hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.