Läs mer
L-cysteinhydrokloridhydrat, 98,5–101,0 %
Produktkod. 10646102 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10646102 100 g Plastflaska 100g
10040840 5 g Glasflaska 5g
10226983 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10646102 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 111781000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
L-cysteinhydrokloridhydrat, CA S# 7048-04-6, även känd som L-cysteinhydrokloridmonohydrat, är ett lösligt salt av den icke-essentiella aminosyran L-cystein. Det används ofta som nukleofil i flera kemiska reaktioner. | CAS: 345909-32-2 | C3H8ClNO2S | 157,61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
•L-cysteinhydrokloridhydrat är en icke-essentiell proteinogen aminosyra som vanligtvis används i kemiska reaktioner, till exempel deltar tiolsidokedjan i cystein ofta i enzymatiska reaktioner som en nukleofil.
Ansökan
•L-cysteinhydrokloridhydrat spelar en viktig roll som histidinammoniaklyashämmare med förmågan att störa verkan av histidinammoniaklyas.
• I kemiska reaktioner används L-cysteinhydrokloridhydrat som råmaterial för framställning av S-karboximetyl-L-cystein, L-cysteinbas och N-acetyl-L-cystein.
• Denna förening har också antioxidantaktivitet.
•Det har använts i laboratorieprotokoll för att separera dorsalrotganglieneuroner.
• Denna förening används för att studera den hämmande effekten av L-cysteinhydrokloridhydrat för att förhindra enzymatisk brunfärgning i äpplen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 345909-32-2
Molekylformel C3H8ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 157.61
MDL-nummer MFCD00065606
InChI-nyckel IFQSXNOEEPCSLW-QYLAHFPANA-N
Synonym l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
PubChem CID 23462
LEDER Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material L-Cysteine hydrochloride hydrate
Smältpunkt 175 °C
Ammonium 100 ppm max.
Färg Vit eller färglös
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Infrarött spektrum Autentisk
Järn (Fe) Max 20 ppm per minut.
Analysprocentintervall 98.5-101.0%
Förlust vid torkning 8,0 % till 12,0 % (24 timmar, 5 mm Hg)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HCl·xH2O
Beilstein 04, 506
Specifik rotation +5,5° till +7,0° (20 °C, 589 nm) (c=8, 6N HCl)
Sulfat 300 ppm max.
Merck Index 14, 2781
Sulfaterad ask 0,1% max.
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyrahydroklorid
Kvantitet 100 g
Formel vikt 157.61
Procent renhet 98,5 till 101,0 % (på torkat ämne)
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Cysteine hydrochloride hydrate
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.