Läs mer
L-cysteinhydrokloridmonohydrat, 98,5 till 101,5 % (torr bas)
Produktkod. 15885448 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15885448 25 g Plastflaska 25g
15895448 100 g Plastflaska 100g
15805458 1 kg Plastflaska 1kg
15815458 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15885448 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J14035.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7048-04-6 | C3H10ClNO3S | 175,63 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4-6-7048
Molekylformel C3H10ClNO3S
Molekylvikt (g/mol) 175.63
MDL-nummer MFCD00065606
InChI-nyckel QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Synonym l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.H2O, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
PubChem CID 23462
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyra;hydrat;hydroklorid
LEDER C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
Smältpunkt ∼175°C (decomposition)
Anteckningar om analysprocent Torr basis
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HSCH2CH(NH2)COOH.HCl.H2O
Beilstein 5158059
Kvantitet 25 g
Formel vikt 175.63
Procent renhet 98.5 to 101.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.