Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-cysteinhydrokloridmonohydrat, 99 %
Beskrivning
L-Cysteinhydrokloridmonohydrat används som prekursor i livsmedel, läkemedel och produkter för personlig vård. Det är aktivt involverat i produktionen av smakämnen såsom köttsmak som erhålls genom att reagera med sockerarter. Det spelar en viktig roll som en nyckelråvara för tillverkning av N-acetyl-L-cystein, S-karboximetyl-L-cystein och L-cysteinbas. Det är involverat i behandlingen av leversjukdom som en antioxidant och motgift. Eftersom den är en essentiell aminosyra används den som djurfoder speciellt för får, vilket är ansvarig för tillväxten av ull.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
L-Cysteinhydrokloridmonohydrat används som prekursor i livsmedel, läkemedel och personliga hygienprodukter. Det är aktivt involverat i produktionen av smakämnen såsom köttsmak som erhålls genom att reagera med sockerarter. Det spelar en viktig roll som en nyckelråvara för tillverkning av N-acetyl-L-cystein, S-karboximetyl-L-cystein och L-cysteinbas. Det är involverat i behandlingen av leversjukdom som en antioxidant och motgift. Eftersom den är en essentiell aminosyra används den som djurfoder speciellt för får, vilket är ansvarig för tillväxten av ull.
Löslighet Löslig i kallt vatten
.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, metaller och väteklorid.
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | L-Cysteine hydrochloride monohydrate |
| Smältpunkt | ∽175 °C (dekomposition) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Beilstein | 5158059 |
| Löslighetsinformation | Löslig i kallt vatten. |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 175,64 (157,62 vattenfattig) |
| Känslighet | Luftkänslig |
Safety and Handling
- L-Cysteine hydrochloride monohydrate
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.