Läs mer
L-Cysteine Hydrochloride, Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Produktkod. 10499740 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10499740 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10499740 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/9152/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 175°C
CAS 4-6-7048
pH 1 to 2
Färg White
Molekylformel C3H10ClNO3S
Förpackning Plastic Powder Jar
MDL-nummer 65606
InChI-nyckel QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Molekylvikt (g/mol) 175.63
Kvantitet 100 g
Formel vikt 175.64g/mol
Fysisk form Solid