Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate |
| Namnnotering | Föregångare inom livsmedels-, läkemedels- och personvårdsindustrin |
| Kvantitet | 5 kg |
| Formel vikt | 175.64 |
| Kvalitet | Cellkultur |
| Fysisk form | Kristaller |