Läs mer
L-cysteinhydrokloridmonohydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11483400 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483400 100 g 100g
11403410 1 kg 1kg
11413410 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483400 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02101446.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00 SEK
    993.16 SEK / 100g
    Save 51.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-02-2027
CAS: 4-6-7048 | C3H10ClNO3S | 175.63 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 4-6-7048
Molekylformel C3H10ClNO3S
Molekylvikt (g/mol) 175.63
MDL-nummer MFCD00065606
InChI-nyckel QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Synonym l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
PubChem CID 23462
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyra;hydrat;hydroklorid
LEDER C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
Namnnotering Föregångare inom livsmedels-, läkemedels- och personvårdsindustrin
Kvantitet 100 g
Formel vikt 175.64
Kvalitet Cellkultur
Fysisk form Kristaller