Läs mer
L-cysteinhydrokloridmonohydrat, MP Biomedicals
Produktkod. 11473400 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
Förpackningsstorlek:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473400 25 g 25g
11493400 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11473400 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02101446.3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.00 SEK
    490.74 SEK / 25g
    Save 25.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
  • L-cysteinhydrokloridmonohydrat har använts i ett protokoll för separation av dorsalrotganglieneuroner (DRG)
  • Det har också använts i en studie för att undersöka dess effekt som en hämmare för att förhindra enzymatisk brunfärgning i äpplen
Kemiska identifierare
Molekylformel C3H10ClNO3S
Molekylvikt (g/mol) 175.63
MDL-nummer MFCD00065606
InChI-nyckel QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
CAS 4-6-7048
Smältpunkt 175 °C (litteratur)
Linjär formel C3H7NO2S·HCl· H2O
Kvantitet 25 g
Synonym l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten (50 mg/ml).
LEDER C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyra;hydrat;hydroklorid
PubChem CID 23462
Formel vikt 175.64
Kvalitet Not Available
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate