missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- L-cysteinhydrokloridmonohydrat har använts i ett protokoll för separation av dorsalrotganglieneuroner (DRG)
- Det har också använts i en studie för att undersöka dess effekt som en hämmare för att förhindra enzymatisk brunfärgning i äpplen
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE |
| CAS | 1880366 |
| Smältpunkt | 175°C (literature) |
| Linjär formel | C3H7NO2S·HCl· H2O |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | 2-propoxy-benzaldehyde, 2-propyloxybenzaldehyde, 2-n-propoxybenzaldehyde, propoxy benzaldehyde, acmc-20anok, pubchem3160, benzaldehyde,-2-propoxy, benzaldehyde,2-propoxy, aronis23744, 2,6-dichloro-4-nitropyridine 3-oxide |
| Löslighetsinformation | Freely soluble in water (50mg/mL). |
| LEDER | [H+].O.[Cl-].N[C@@H](CS)C(O)=O |
| IUPAC-namn | väte (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyrahydratklorid |
| PubChem CID | 249807 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?