Läs mer
L-Cysteinhydroklorid, Monohydrat, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterSpecifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | L-Cysteine Hydrochloride |
| Namnnotering | Monohydrate |
| Förpackning | Poly flaska |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 175.64 |
| Densitet | 1L = 1.50kg |
| Kvalitet | Multi-Compendial/USP |