Läs mer
L-Cysteinhydroklorid, Monohydrat, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15567954 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15567954 1 kg Poly flaska 1kg
15557954 100 g Poly flaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15567954 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 207106
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 4-6-7048
Molekylformel C3H10ClNO3S
Molekylvikt (g/mol) 175.63
InChI-nyckel QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Synonym l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
PubChem CID 23462
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyra;hydrat;hydroklorid
LEDER C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cysteine Hydrochloride
Namnnotering Monohydrate
Förpackning Poly flaska
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 175.64
Densitet 1L = 1.50kg
Kvalitet Multi-Compendial/USP