Läs mer
L-cysteinhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Cysteine hydrochloride |
| CAS | 52-89-1 |
| Molekylformel | C3 H7 N O2 S . H Cl |
| Synonym | (R)-Cysteine HCl, (R)-1-carboxy-2-mercaptoethanaminium chloride, L-(+)-Cysteine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.N[C@@H](CS)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyra; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.62 |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 156.9964 |
| Visa mer |