Läs mer
L-Cysteine, MedChemExpress
Produktkod. 16423469
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16423469 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16423469 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0337
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress L-Cysteine is a conditionally essential amino acid, which acts as a precursor for biologically active molecules such as hydrogen sulphide (H2S), glutathione and taurine. L-Cysteine suppresses ghrelin and reduces appetite in rodents and humans.
L-Cysteine is a conditionally essential amino acid, which acts as a precursor for biologically active molecules such as hydrogen sulphide (H2S), glutathione and taurine. L-Cysteine suppresses ghrelin and reduces appetite in rodents and humans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cysteine
CAS 52-90-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C3H7NO2S
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation H2O : 33.33 mg/mL (275.09 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@@H](CS)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 121.16
Formel vikt 121.16
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism