Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-cysteinmetylesterhydroklorid
Produktkod. 15496379
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15496379 100 g 100g
15486379 25 g 25g
15406389 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15496379 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64436.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18598-63-5 | C4H10ClNO2S | 171.639 g/mol
L-Cystein-metylesterhydroklorid är en biokemikalie som har visat sig hämma bindning av etynylestradiolmetaboliter till protein och nukleinsyror. Det används i syntesen av peptider, Beredning av tiazolidin-4-karboxylater med karbonylföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-Cysteinmetylesterhydroklorid är en biokemikalie som har visat sig hämma bindning av etynylestradiolmetaboliter till protein och nukleinsyror. Det används i syntesen av peptider, Beredning av tiazolidin-4-karboxylater med karbonylföreningar.
Löslighet Lösligt
i vatten
Anmärkningar
Skyddas mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18598-63-5
Molekylformel C4H10ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 171.639
MDL-nummer MFCD00038998
InChI-nyckel WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
Synonym l-cysteine methyl ester hydrochloride, methyl l-cysteinate hydrochloride, h-cys-ome.hcl, l-cystein methyl ester hydrochloride, acdrile, actiol, mecysteine hydrochloride, cysteine methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride
PubChem CID 2733208
IUPAC-namn metyl (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoat; hydroklorid
LEDER COC(=O)C(CS)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cysteine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 142°C (decomposition)
Färg Vitt
Beilstein 3685824
Merck Index 14,5785
Löslighetsinformation Soluble in water
Kvantitet 100 g
Formel vikt 171.65
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.