Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-Cystein metylester hydroklorid, 98%
Produktkod. 10561521 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10561521 25 g Glasflaska 25g
10279833 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10561521 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 303240250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18598-63-5 | C4H10ClNO2S | 171.639 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18598-63-5
Molekylformel C4H10ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 171.639
MDL-nummer MFCD00038985
InChI-nyckel WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
Synonym l-cysteine methyl ester hydrochloride, methyl l-cysteinate hydrochloride, h-cys-ome.hcl, l-cystein methyl ester hydrochloride, acdrile, actiol, mecysteine hydrochloride, cysteine methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride
PubChem CID 2733208
IUPAC-namn metyl (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoat; hydroklorid
LEDER COC(=O)C(CS)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cysteine methyl ester hydrochloride
Namnnotering 98%
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HSCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 5856
Specifik rotation -1.5° to -3.2° (20°C, 589nm) (c=5, 1N HCl)
Formel vikt 171.65
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.