Läs mer
L-Cysteine methyl ester hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16402309
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16402309 1 g
1 options
Produktkod. 16402309 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1038
MedChemExpress L-Cysteine methyl ester hydrochloride is an antitussive, and an expectorant agent, used to relieve breathing difficulties caused by mucus.
L-Cysteine methyl ester hydrochloride is an antitussive, and an expectorant agent, used to relieve breathing difficulties caused by mucus.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cysteine methyl ester hydrochloride
CAS 18598-63-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H10ClNO2S
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (582.58 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@@H](CS)C(OC)=O.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 171.65
Formel vikt 171.65
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation