Läs mer
l-Cysteine, Millipore™
Produktkod. 10596632
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
1kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10596632 1 kg 1kg
10307140 25 g 25g
10112920 100 g 100g
10433781 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10596632 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1028381000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52-90-4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cysteine
Smältpunkt 220°C to 228°C
MDL-nummer MFCD00064306
Synonym L-Cysteine, α-Amino-β-mercapto propionic acid, αlpha-Amino-β-mercapto propionic acid, Cys, αlpha-Amino-beta-mercapto propionic acid, L-Cysteine
Molekylvikt (g/mol) 121.16
Kvantitet 1 kg