Läs mer
L-Cystein, MP Biomedicals™
Produktkod. 11433400 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433400 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11433400 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210144405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    503.00 SEK
    479.05 SEK / 5g
    Save 23.95 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cysteine
CAS 52-90-4
Färg Vitt
Molekylformel C3H7NO2S
MDL-nummer MFCD00064306
Synonym l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
InChI-nyckel XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Densitet 1,334 g/cm3(L)
LEDER C(C(C(=O)O)N)S
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 121.154
Kvantitet 5 g
PubChem CID 5862
ChEBI CHEBI:17561
Formel vikt 121.16
Fysisk form Fast