missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Cysteine Sulfone, TRC

Produktkod. 30136153
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136153 500 mg
30003211 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136153 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC997825500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 30452-69-8
Molekylformel C6 H12 N2 O6 S2
Molekylvikt (g/mol) 272.3
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]sulfonylsulfanylpropanoic acid
LEDER N[C@@H](CSS(=O)(=O)C[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Cysteine-sulfone
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O6S2/c7-3(5(9)10)1-15-16(13,14)2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
Formel vikt 272.0137
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.