Läs mer
L-Cysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Cysteine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Formel vikt | 121.0197 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |