Läs mer
L-Cysteine, TRC
Produktkod. 30009607
Change view
Kvantitet:
10 mg
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30009607 10 mg -
30004475 2.5 g 2.5g
17960375 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009607 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC99500010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52-90-4
Molekylformel C3 H7 N O2 S
Molekylvikt (g/mol) 121.16
Synonym L-Cysteine, Acetylcysteine Imp. B (EP)
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyra
LEDER N[C@@H](CS)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cysteine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 121.0197
Procent renhet >95%