missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Cysteinesulfinic Acid, Mikromol™
Beskrivning
L-Cysteinesulfinic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Cysteinesulfinic Acid |
| CAS | 1115-65-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | L-Cysteinesulfinic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C3 H7 N O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | L-Cysteinesulfinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO4S/c4-2(3(5)6)1-9(7)8/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8)/t2-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CS(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3-sulfinopropanoic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?