Läs mer
L-Cysteinesulfinic Acid, Mikromol™
Beskrivning
L-Cysteinesulfinic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Cysteinesulfinic Acid |
| CAS | 1115-65-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | L-Cysteinesulfinic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C3 H7 N O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | L-Cysteinesulfinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO4S/c4-2(3(5)6)1-9(7)8/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8)/t2-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CS(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3-sulfinopropanoic acid |
| Visa mer |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?