Läs mer
L-Cysteinesulfinic Acid, Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Cysteinesulfinic Acid Monohydrate |
| CAS | 207121-48-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C3 H7 N O4 S . H2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO4S.H2O/c4-2(3(5)6)1-9(7)8;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2/t2-;/m0./s1 |
| LEDER | O.N[C@@H](CS(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3-sulfinopropanoic acid;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.17 |
| Formel vikt | 171.0201 |
| Visa mer |