Läs mer
L-Cysteinylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C5H10N2O3S |
| MDL-nummer | MFCD00055567 |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.21 |
| InChI-nyckel | ZUKPVRWZDMRIEO-VKHMYHEASA-N |
| LEDER | N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O |
| IUPAC-namn | 2-[(2R)-2-amino-3-sulfanylpropanamido]acetic acid |
| Produkttyp | Other |
| Kvantitet | 25 mg |
| Visa mer |