missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Cysteinylglycine, TRC

Produktkod. 30137496
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137496 100 mg
30134646 25 mg
30008879 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137496 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC994770100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 19246-18-5
Synonym N-L-Cysteinylglycine∣144: PN: US20130123467 SEQID: 173 Claimed Protein∣145: PN: WO2012013136 SEQID: 39 Unclaimed Protein∣27: PN: WO2011133608 TABLE: 5 Claimed Sequence∣52: PN: EP2161028 PAGE: 10 Claimed Protein∣6: PN: WO2011003622 SEQID: 6 Claimed Protein∣Cysteinylglycine∣L-Cysteinylglycine;

Specifikationer

Renhet >95% (HPLC)
Formatera Neat
Molekylformel C5H10N2O3S
MDL-nummer MFCD00055567
Molekylvikt (g/mol) 178.21
InChI-nyckel ZUKPVRWZDMRIEO-VKHMYHEASA-N
LEDER N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O
IUPAC-namn 2-[(2R)-2-amino-3-sulfanylpropanamido]acetic acid
Kvantitet 100 mg
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.