Läs mer
Melford L-Cystin
Produktkod. 30018213
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018213 5 kg
30018212 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018213 Leverantör Melford Leverantörsnummer C810605000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
CAS-nummer: 56-89-3
Molekylformel: C6H12N2O4S2
Molekylvikt: 240,3
Kemisk renhet:> 98,5 %
Löslig i: 1 M HCl
Förvara vid: Rumstemperatur
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cystine
CAS 56-89-3
Molekylformel C6H12N2O4S2
Kvantitet 5 kg