Läs mer
L-Cystine, 98.5 to 101.5% (Dry Basis), Thermo Scientific™
Produktkod. 15835118 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
50g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15835118 50 g Plastic Bottle 50g
15805278 1 kg Plastflaska 1kg
15815278 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15835118 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J14050.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-89-3
Molekylformel C6H12N2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 240.292
MDL-nummer MFCD00064228
InChI-nyckel LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Synonym l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propanoic acid
LEDER C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cystine
Smältpunkt >240°C (decomposition)
Förpackning Plastic Bottle
Beilstein 1728094
Densitet 1.68
Kvantitet 50 g
Formel vikt 240.3
Procent renhet 98.5 to 101.5%
Fysisk form Crystalline Powder