Läs mer
L-Cystin, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11493410 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493410 25 g 25g
11413420 500 g 500g
11423420 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493410 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210145425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00 SEK
    432.32 SEK / 25g
    Save 21.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 56-89-3
Molekylformel C6H12N2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 240.292
MDL-nummer MFCD00064228
InChI-nyckel LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Synonym l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-karboxietyl]disulfanyl]propansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cystine
Namnnotering Metallbindning, proteinstruktur, antioxidant
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 240.3
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Cellkultur
Fysisk form Kristaller