Läs mer
L-Cystine, 99%
Produktkod. 11424814
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424814 250 g 250g
11414814 50 g 50g
11404814 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424814 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13762.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 56-89-3 | C6H12N2O4S2 | 240.292 g/mol
L-Cystin används som en antioxidant som skyddar vävnader mot strålning och föroreningar. Det finner tillämpning i proteinsyntes. Det krävs för användning av vitamin B6 och är användbart för att läka brännskador och sår. Det krävs också av vissa maligna cellinjer i odlingsmediet såväl som för tillväxten av vissa mikroorganismer. Det är användbart vid stimulering av det hematopoetiska systemet och främjar bildandet av vita och röda blodkroppar. Det är en aktiv ingrediens i läkemedel som används för att behandla dermatit.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
L-Cystine används som en antioxidant som skyddar vävnader mot strålning och föroreningar. Det finner tillämpning i proteinsyntes. Det krävs för användning av vitamin B6 och är användbart för att läka brännskador och sår. Det krävs också av vissa maligna cellinjer i odlingsmediet såväl som för tillväxten av vissa mikroorganismer. Det är användbart vid stimulering av det hematopoetiska systemet och främjar bildandet av vita och röda blodkroppar. Det är en aktiv ingrediens i läkemedel som används för att behandla dermatit.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-89-3
Molekylformel C6H12N2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 240.292
MDL-nummer MFCD00064228
InChI-nyckel LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Synonym l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-karboxietyl]disulfanyl]propansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cystine
Smältpunkt >240°C (decomposition)
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 1728094
Merck Index 14,2782
Löslighetsinformation Soluble in water.
Densitet 1.68
Kvantitet 250 g
Formel vikt 240.3
Optisk rotation −219° (c=1 in 1N HCl)
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.