Läs mer
L-cystin, 99 %
Produktkod. 10273990 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10273990 100 g Plastflaska -
10619094 500 g Plastflaska 500g
15189163 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10273990 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 111801000
Request Bulk or Custom Format
Edge
L-Cystin, CAS # 56-89-3 är vänsterhänt enantiomer av den svavelhaltiga aminosyran cystin, renad för användning inom molekylärbiologi och analytisk kemi. | CAS: 56-89-3 | C6H12N2O4S2 | 240,292 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • L-Cystin är ett derivat av aminosyran cystein
  • Cystin anses inte vara en av de tjugo vanliga aminosyrorna, men det har en roll som metabolit hos vissa arter
  • Kan fungera som en antioxidant i form och minska åldrande, inflammation och vävnadsskador
Användningsområden
  • Används som tillsats till cellodlingsmedia
  • Avsedd för biokemiapplikationer som HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-89-3
Molekylformel C6H12N2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 240.292
MDL-nummer MFCD00064228
InChI-nyckel LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Synonym l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-karboxietyl]disulfanyl]propansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cystine
Ammonium 200ppm max.
Färg Vit till Beige
Klorid 200ppm max.
Klor (Cl) 200ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarött spektrum Authentic
Järn (Fe) 10ppm max.
Analysprocentintervall 99%
Förlust vid torkning 0.5 % max. (105°C, 3 hrs)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel [-SCH2CH(NH2)CO2H]2
Beilstein 04, 507
Specifik rotation −209° to −224° (20°C, 589nm) (c=2, 1 M HCl) on dried substance
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 15, 2779
Sulfaterad ask 0.1 % max.
Kvantitet 100 g
Formel vikt 240.3
Procent renhet ≥98.5% (Acid)
Fysisk form Smält fast, kristaller eller bitar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.