Läs mer
L-cystin, cellkulturreagens
Beskrivning
L-cystein fungerar som en viktig svavelkälla i cellkultur. Cystein har använts i puls-chase-experiment för att studera proteinuttryck från en inducerbar promotor. L-Cystein används för att komplettera cellodlingsmedia.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
L-cystein fungerar som en viktig svavelkälla i cellkultur. Cystein har använts i puls-chase-experiment för att studera proteinuttryck från en inducerbar promotor. L-Cystein används för att komplettera cellodlingsmedia.
Löslighet Det är lösligt
i vatten och HCL.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Håll borta från värme.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Cystine |
| Smältpunkt | >240 °C (dekomposition) |
| Färg | Vitt |
| Beilstein | 1728094 |
| Merck Index | 14,2782 |
| Löslighetsinformation | Det är lösligt i vatten och HCL. |
| Densitet | 1.68 |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 240.3 |
| Optisk rotation | −219° (c=1 i 1 N HCl) |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.