Läs mer
L-cystin, cellkulturreagens
Produktkod. 15454209
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15454209 1 kg 1kg
15424209 10 g 10g
15434209 100 g 100g
15444209 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15454209 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61651.A1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
CAS: 56-89-3 | C6H12N2O4S2 | 240,292 g/mol
L-cystein fungerar som en viktig svavelkälla i cellkultur. Cystein har använts i puls-chase-experiment för att studera proteinuttryck från en inducerbar promotor. L-Cystein används för att komplettera cellodlingsmedia.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-cystein fungerar som en viktig svavelkälla i cellkultur. Cystein har använts i puls-chase-experiment för att studera proteinuttryck från en inducerbar promotor. L-Cystein används för att komplettera cellodlingsmedia.
Löslighet Det är lösligt
i vatten och HCL.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Håll borta från värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-89-3
Molekylformel C6H12N2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 240.292
MDL-nummer MFCD00064228
InChI-nyckel LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Synonym l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-karboxietyl]disulfanyl]propansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cystine
Smältpunkt >240°C (decomposition)
Färg Vitt
Beilstein 1728094
Merck Index 14,2782
Löslighetsinformation It is soluble in water and HCL.
Densitet 1.68
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 240.3
Optisk rotation −219° (c=1 in 1N HCl)
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.