Läs mer
L-Cystine, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Produktkod. 10010070 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10010070 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10010070 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/9160/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 260°C
CAS 56-89-3
Färg White
Molekylformel C6H12N2O4S2
Förpackning Plastic Powder Jar
MDL-nummer 64228
InChI-nyckel LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
LEDER N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-{[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl}propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 240.29
Kvantitet 25 g
Formel vikt 240.29g/mol
Fysisk form Powder