Läs mer
L-cystin dihydroklorid, 100,3 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11411952 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11411952 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11411952 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210557605
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cystine dihydrochloride
CAS 30925-07-6
Molekylformel C6H14Cl2N2O4S2
Synonym l-cystine dihydrochloride, l---cystine dihydrochloride, cystine, dihydrochloride, h-cys-oh 2.2hcl, c6h12n2o4s2.2hcl, h-cys-oh 2 . 2hcl, l-cystine dihydrochloride tlc, l-cystine dihydrochloride, cell culture reagent, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid dihydrochloride, l-cystine dihydrochloride, from non-animal source, bioreagent, suitable for cell culture dry basis
InChI-nyckel HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
LEDER C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N.Cl.Cl
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-karboxietyl]disulfanyl]propansyra;dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 313.208
Kvantitet 5 g
PubChem CID 21121987