Läs mer
Melford L-cystin dihydroklorid
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
- CAS-nummer: 30925-07-6
- Molekylformel:C6H12N2O4S22HCl
- Molekylvikt: 313,2
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Cystine, Dihydrochloride |
| CAS | 30925-07-6 |
| Molekylformel | C6H12N2O4S2 - 2 HCl |
| Kvantitet | 5 kg |