Läs mer
L-cystin dihydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15480317
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480317 250 g 250g
15425909 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15480317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63717.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 30925-07-6 | C6H14Cl2N2O4S2 | 313.208 g/mol
Icke-animaliskt L-cystin används som en cellodlingsmediekomponent för kommersiell biotillverkning av terapeutiska rekombinanta proteiner och monoklonala antikroppar. L-cystin används som ett cellodlingstillskott.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-cystin från icke animaliskt ursprung används som en cellodlingsmediekomponent för kommersiell biotillverkning av terapeutiska rekombinanta proteiner och monoklonala antikroppar. L-cystin används som ett cellodlingstillskott.
Löslighet Lättlöslig i utspädd
saltsyra.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30925-07-6
Molekylformel C6H14Cl2N2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 313.208
MDL-nummer MFCD00070399
InChI-nyckel HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
Synonym l-cystine dihydrochloride, l---cystine dihydrochloride, cystine, dihydrochloride, h-cys-oh 2.2hcl, c6h12n2o4s2.2hcl, h-cys-oh 2 . 2hcl, l-cystine dihydrochloride tlc, l-cystine dihydrochloride, cell culture reagent, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid dihydrochloride, l-cystine dihydrochloride, from non-animal source, bioreagent, suitable for cell culture dry basis
PubChem CID 21121987
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-karboxietyl]disulfanyl]propansyra;dihydroklorid
LEDER C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cystine dihydrochloride
Smältpunkt 228°C to 232°C
Färg Vitt till gult
Löslighetsinformation Freely soluble in Dilute hydrochloric acid.
Kvantitet 250 g
Formel vikt 313.22
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.