Läs mer
L-Cystine dihydrochloride, 99%
Produktkod. 15474699
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15474699 100 g 100g
15464699 25 g 25g
15484699 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15474699 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62292.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 30925-07-6 | C6H14Cl2N2O4S2 | 313.208 g/mol
Icke-animaliskt L-cystin används som en cellodlingsmediekomponent för kommersiell biotillverkning av terapeutiska rekombinanta proteiner och monoklonala antikroppar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar L-cystin från icke
animaliskt ursprung används som en cellodlingsmediekomponent för kommersiell biotillverkning av terapeutiska rekombinanta proteiner och monoklonala antikroppar.
Löslighet
Löslig i saltsyra. (0,5 M HCl: 50 mg/ml) Löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30925-07-6
Molekylformel C6H14Cl2N2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 313.208
MDL-nummer MFCD00070399
InChI-nyckel HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
Synonym l-cystine dihydrochloride, l---cystine dihydrochloride, cystine, dihydrochloride, h-cys-oh 2.2hcl, c6h12n2o4s2.2hcl, h-cys-oh 2 . 2hcl, l-cystine dihydrochloride tlc, l-cystine dihydrochloride, cell culture reagent, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid dihydrochloride, l-cystine dihydrochloride, from non-animal source, bioreagent, suitable for cell culture dry basis
PubChem CID 21121987
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-karboxietyl]disulfanyl]propansyra;dihydroklorid
LEDER C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cystine dihydrochloride
Smältpunkt 228°C to 232°C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in hydrochloric acid. (0.5 M HCl: 50mg/mL) Soluble in water.
Formel vikt 313.22
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.