Läs mer
L-cystin dihydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11431952 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11431952 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11431952 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210557680
Används som ett cellodlingstillskott. L-cystin dihydroklorid, MP Biomedicals är en naturlig proteinogen aminosyrasulfiddimer av L-cystein. Det används också för att karakterisera och identifiera specifika aminosyratransportsystem i celler såsom systemsystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 30925-07-6
Smältpunkt 228°C to 232°C (decomposition)
Molekylformel C6H14Cl2N2O4S2
Kvantitet 100 g
Synonym l-cystine dihydrochloride, l---cystine dihydrochloride, cystine, dihydrochloride, h-cys-oh 2.2hcl, c6h12n2o4s2.2hcl, h-cys-oh 2 . 2hcl, l-cystine dihydrochloride tlc, l-cystine dihydrochloride, cell culture reagent, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid dihydrochloride, l-cystine dihydrochloride, from non-animal source, bioreagent, suitable for cell culture dry basis
Löslighetsinformation Soluble in water.
InChI-nyckel HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
LEDER C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N.Cl.Cl
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-karboxietyl]disulfanyl]propansyra;dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 313.208
PubChem CID 21121987
Formel vikt 313.2
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.