Läs mer
L-Cystine Dihydrochloride, TRC
Produktkod. 30352542
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30352542 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30352542 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9979032.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cystine Dihydrochloride
CAS 30925-07-6
Molekylformel C6H12N2O4S2 . 2(HCl)
Kvantitet 2.5 g
Synonym L-Cystine, hydrochloride (1:2) (ACI), L-Cystine, dihydrochloride (9CI), Cystine, dihydrochloride, L- (8CI), Cystine dihydrochloride, L-Cystine Dihydrochloride, (2R)-2-Amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propanoic acid dihydrochloride, 3,3'-Dithiobis[(2R)-2-aminopropanoic acid] dihydrochloride, (R,R)-Bis(β-amino-β-carboxyethyl) disulfide dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
LEDER Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propanoic acid;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 313.22
Formel vikt 311.9772