Läs mer
L-cystindimetylesterdihydroklorid, 98 %
Produktkod. 15439828
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15439828 25 g 25g
15419828 1 g 1g
15429828 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15439828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63234.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 32854-09-4 | C8H18Cl2N2O4S2 | 341,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32854-09-4
Molekylformel C8H18Cl2N2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 341.26
MDL-nummer MFCD00012490,MFCD00012490,MFCD09951837,MFCD00012490
InChI-nyckel QKWGUPFPCRKKMQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym h-cys-ome 2.2hcl, dimethyl l-cystinate dihydrochloride, h-d-cys-ome 2 2hcl, methyl 2-amino-3-r-2-amino-3-methoxy-3-oxopropyl disulfanyl propanoate dihydrochloride, d-cystine bis methyl ester dihydrochloride, d-cystine dimethyl ester dihydrochloride, h-d-cys-ome 2 hcl, c8h16n2o4s2.2hcl, dimethyl l-cystinate 2hcl, h-d-cys-ome 2 . 2 hcl
PubChem CID 71463656
IUPAC-namn metyl (2S)-2-amino-3-[[(2S)-2-amino-3-metoxi-3-oxopropyl]disulfanyl]propanoat;dihydroklorid
LEDER [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC(=O)C(N)CSSCC(N)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cystine dimethyl ester dihydrochloride
Smältpunkt 182 °C till 183 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Beilstein 4727524
Formel vikt 341.28
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.