Läs mer
L-cystin-dimetylester dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30358846
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30358846 10 g
1 options
Produktkod. 30358846 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC99790010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cystine-dimethyl Ester Dihydrochloride
CAS 32854-09-4
Molekylformel C8 H16 N2 O4 S2 . 2 Cl H
Kvantitet 10 g
Synonym L-Cystine, 1,1'-dimethyl ester, hydrochloride (1:2) (ACI), L-Cystine, dimethyl ester, dihydrochloride (9CI), Cystine, dimethyl ester, dihydrochloride, L- (6CI, 7CI, 8CI), L-Cystine dihydrochloride methyl ester, Cystine dimethyl ester dihydrochloride, NSC 161614, L-Cystine dimethyl ester dihydrochloride, Dimethyl L-cystinate dihydrochloride, Methyl (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-3-methoxy-3-oxo-propyl]disulfanyl]propanoate dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H16N2O4S2.2ClH/c1-13-7(11)5(9)3-15-16-4-6(10)8(12)14-2;;/h5-6H,3-4,9-10H2,1-2H3;2*1H/t5-,6-;;/m0../s1
LEDER Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)CSSC[C@H](N)C(=O)OC
IUPAC-namn metyl (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-3-metoxi-3-oxopropyl] disulfanyl]propanoat; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 341.28
Formel vikt 340.0085