Läs mer
L-Cystine disodium salt, 98+%
Produktkod. 15404719
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15404719 250 g 250g
15414719 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15404719 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62310.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64704-23-0 | C6H10N2Na2O4S2 | 284.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64704-23-0
Molekylformel C6H10N2Na2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 284.26
MDL-nummer MFCD00037206
InChI-nyckel PLVPMKWGXOOSKL-UHFFFAOYNA-L
Synonym disodium 2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxylatoethyl disulfanyl propanoate
PubChem CID 71607258
IUPAC-namn dinatrium;2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-karboxylatetyl]disulfanyl]propanoat
LEDER [Na+].[Na+].NC(CSSCC(N)C([O-])=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cystine disodium salt
Färg Brun
Kvantitet 250 g
Optisk rotation +170° (c=2 in 1N HCl)
Formel vikt 284.3
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.