Läs mer
Melford L-Cystindinatriumsaltmonohydrat
Produktkod. 30018134
Change view
Kvantitet:
1 kg
Produktkod. Kvantitet
30018134 1 kg
1 options
Produktkod. 30018134 Leverantör Melford Leverantörsnummer C200201000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
CAS-nummer: 199329-53-8
Molekylformel: C 6 H 10 N 2 O 4 S 2 Na 2 H 2 O
Molekylvikt: 302,3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cystine Disodium Salt Monohydrate
CAS 199329-53-8
Molekylformel C6H10N2O4S2Na2-H2O
Kvantitet 1 kg