Läs mer
L-Cystindinatriumsalt monohydrat, 98+%
Produktkod. 15485339
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485339 250 g 250g
15475339 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485339 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63071.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 199329-53-8 | C6H12N2Na2O5S2 | 302,271 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 199329-53-8
Molekylformel C6H12N2Na2O5S2
Molekylvikt (g/mol) 302.271
MDL-nummer MFCD00243291
InChI-nyckel TVPDKJXPEMKMDM-BLZBDRIDSA-L
Synonym disodium l-cystine anion hydrate, l-cystine disodium salt monohydrate, h-cys-oh 2.2na.h2o, c6h10n2o4s2.2na.h2o
PubChem CID 71299670
IUPAC-namn dinatrium;(2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-karboxylatetyl]disulfanyl]propanoat;hydrat
LEDER C(C(C(=O)[O-])N)SSCC(C(=O)[O-])N.O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cystine disodium salt monohydrate
Färg Vitt
Kvantitet 250 g
Formel vikt 302,27 (284,26 Vattenfattig)
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.